Blouses de laboratoire, Body Tech
Fournisseur: BEST FRANCE
01071A020XXL
BESF01071A020XXLEA 0 EUR InStock
BESF01071A020XXL
Blouses de laboratoire, Body Tech
Vêtements à usage unique
Cette blouse offre une protection limitée contre les produits chimiques. Elle est fabriquée à partir d'un matériau non tissé en PP avec laminé microporeux respirable à l'extérieur.
  • Fermeture par 4 boutons-pression sur l'avant
  • Sans poche
  • Manchettes élastiquées
  • Conception unisexe
Poids: 60 g/m²
Couleur : blanc
Certifications: Type 5/6 ; Cat. III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité