Boot covers
Fournisseur: BEST FRANCE
01083A010
BESF01083A010EA 0 EUR InStock
BESF01083A010
Boot covers
Vêtements à usage unique
These boot covers are made of PP.
  • Waterproof
  • Elasticated at the calf
Opening (stretched): 300 mm
Weight: 55 g/m²
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité