Waste disposal bags, Asbestos
Fournisseur: BEST FRANCE
06041A015
BESF06041A015EA 105 EUR InStock
BESF06041A015
Waste disposal bags, Asbestos
Sachets Sacs à déchets
These waste disposal 'Asbestos' bags are used for the containement and disposal of used materials.
Made of 80 µm thick PE, transparent.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité