Gant de protection chimique SHOWA CS720 entièrement enduit de nitrile de type A avec revêtement supplémentaire à finition rugueuse sur une doublure en PEster/nylon sans couture chaleur de contact de niveau 1 taille 9/L 1 * 60 PAIRE
Fournisseur: Showa
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Gant de protection chimique SHOWA CS720 entièrement enduit de nitrile de type A avec revêtement supplémentaire à finition rugueuse sur une doublure en PEster/nylon sans couture chaleur de contact de niveau 1 taille 9/L 1 * 60 PAIRE BESTCS720-9/L 1 * 60 PAIRE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou