Photoreactive biotin reagents, HOOK™ Psoralen-PEO-Biotin
Fournisseur: G Bioscienes
BG-20
BG-20EA 656 EUR InStock
BG-20
Photoreactive biotin reagents, HOOK™ Psoralen-PEO-Biotin
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Photoreactive agents, on exposure to ultraviolet light, become active and bind non specifically with neighbouring molecules. These reagents are suitable for labelling molecules that do not contain easily reactable functional groups. Photoreactive reagent HOOK™ Psoralen-PEO-Biotin reacts with and labels nucleic acids and protein molecules. When reacted with nucleic acids, it crosslinks with pyrimidine bases. Crosslinking does not interfere with hybridisation applications.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58baf685386ad4af3455e100ee6885c0e20e28a2&vid=58baf685386ad4af3455e100ee6885c0e20e28a2&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité