Sealing ring for reaction vessels
Fournisseur: SciLabware
296-90
BIBB296-90EA 72.5 EUR InStock
BIBB296-90
Sealing ring for reaction vessels
Scellés Bagues d'étanchéité
Silicone rubber sheathed with PTFE.
  • Guarantee excellent joint seal
  • Temperature resistant from −200 to +200 °C
  • Excellent chemical resistance
O-rings for flat flanges with groove.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité