Adapters, socket /screwthread
Fournisseur: SciLabware
670-05
BIBB670-05EA 748 EUR InStock
BIBB670-05
Adapters, socket /screwthread
Adaptateurs Raccords à rodage conique
Adapters, borosilicate glass 3.3. Facilitates connection between SVL® and Quickfit® glassware. Features an SVL® screwthread and Quickfit® ground glass socket. Thread accepts SVL® screwcaps and couplings. Socket fits Quickfit® cones.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité