Mortiers sans pilon
Fournisseur: SciLabware
718242 718247 718234
BIBB718242EA 75 EUR InStock
BIBB718242 BIBB718247 BIBB718234
Mortiers sans pilon
Mortiers et pilons Mortiers
Ideal for mixing and grinding powders.
  • Borosilicate glass
  • Low form model
Informations de commande: Please order pestles separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité