Arsenic determination apparatus, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
AD3 1AD/1
BIBBAD3EA 207 EUR InStock
BIBBAD3 201-8003
Arsenic determination apparatus, Quickfit®
Systèmes de digestion Appareil de détection de traces d'éléments
PYREX®, borosilicate glass arsenic determination apparatus designed for the estimation of arsenic and antimony.
  • Method uses the formation of a complex between arsine and silver diethyldithiocarbamate with subsequent measurement at 5380A
  • Complete assembly (all parts single available)
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité