Burettes, removable stopcock
Fournisseur: SciLabware
BRB276P BRB284 BRB290 BRB264P BRB266P
BIBBBRB276PEA 40.5 EUR InStock
BIBBBRB276P BIBBBRB284 612-0376 612-0369 612-0370
Burettes, removable stopcock
Burettes
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
  • Flared top for safer filling
  • Blue enamel graduations
BS 846
Certifications: BS 846
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité