Dropping bottles, glass, with pipette, MBL®
Fournisseur: SciLabware
BRF056
BIBBBRF056EA 226 EUR InStock
BIBBBRF056
Dropping bottles, glass, with pipette, MBL®
Flacons Flacons compte-gouttes
Borosilicate glass.
  • Consisting of a glass pipette, a vinyl rubber teat and PP stopper
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité