Sedimentation cones, Imhoff type
Fournisseur: SciLabware
CRF530
BIBBCRF530EA 271 EUR InStock
BIBBCRF530
Sedimentation cones, Imhoff type
Entonnoirs Cônes de sédimentation
Borosilicate glass.
  • Graduated up to 40 ml and with capacity mark at 1000 ml
For determining the amount of sediment in sewage or industrial waste.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité