Flat flange joint, QUICKFIT®
Fournisseur: SciLabware
FG100
BIBBFG100EA 91 EUR InStock
BIBBFG100
Flat flange joint, QUICKFIT®
Adaptateurs Raccords à rodage conique
PYREX®, borosilicate glass, Quickfit® joints, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Highest quality flat flange joints. Precision ground for leak-free performance.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité