Siege De Laboratoire Neon, Facile A Nettoyer, LReglage En Hauteur D'Assise Par Verin De 590 - 870 Mm, Protegeant Le Siege Contre Le s Chocs. Pietement Robuste En Aluminium, Peinture Epoxy Noir, Avec Des Larges Patins Avec Repose-Pieds Circulaire. 1 * 1 Pce
Fournisseur: bimos
Siege De Laboratoire Neon, Facile A Nettoyer, LReglage En Hauteur D'Assise Par Verin De 590 - 870 Mm, Protegeant Le Siege Contre Le s Chocs. Pietement Robuste En Aluminium, Peinture Epoxy Noir, Avec Des Larges Patins Avec Repose-Pieds Circulaire. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Siege De Laboratoire Neon, Facile A Nettoyer, LReglage En Hauteur D'Assise Par Verin De 590 - 870 Mm, Protegeant Le Siege Contre Le s Chocs. Pietement Robuste En Aluminium, Peinture Epoxy Noir, Avec Des Larges Patins Avec Repose-Pieds Circulaire. 1 * 1 Pce BIMO571MG113279525 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou