Siege de laboratoire neon, revetement en superfabric, couleur bleu, reglage en hauteur d'assise par verin de 590 - 870 mm, reglage p ietement robuste en aluminium, peinture epoxy noir, avec des larges patins avec repose-pieds circulaire. 1 * 1 Pce
Fournisseur: bimos
Siege de laboratoire neon, revetement en superfabric, couleur bleu, reglage en hauteur d'assise par verin de 590 - 870 mm, reglage p ietement robuste en aluminium, peinture epoxy noir, avec des larges patins avec repose-pieds circulaire. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Siege de laboratoire neon, revetement en superfabric, couleur bleu, reglage en hauteur d'assise par verin de 590 - 870 mm, reglage p ietement robuste en aluminium, peinture epoxy noir, avec des larges patins avec repose-pieds circulaire. 1 * 1 Pce BIMO571SP023278525 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou