Siege De Laboratoire Neon, Reglage En Hauteur D'Assise Par Verin De 590 - 870 Mm, Protegeant Le Siege Contre Les Chocs. Pietement Ro buste En Aluminium, Peinture Epoxy Noir, Avec Roulettes Auto-Bloquantes Avec Repose-Pieds Circulaire. 1 * 1 Pce
Fournisseur: bimos
Siege De Laboratoire Neon, Reglage En Hauteur D'Assise Par Verin De 590 - 870 Mm, Protegeant Le Siege Contre Les Chocs. Pietement Ro buste En Aluminium, Peinture Epoxy Noir, Avec Roulettes Auto-Bloquantes Avec Repose-Pieds Circulaire. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Siege De Laboratoire Neon, Reglage En Hauteur D'Assise Par Verin De 590 - 870 Mm, Protegeant Le Siege Contre Les Chocs. Pietement Ro buste En Aluminium, Peinture Epoxy Noir, Avec Roulettes Auto-Bloquantes Avec Repose-Pieds Circulaire. 1 * 1 Pce BIMOSP11-3278-807 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou