Alimentation en eau - Kit compos de 6 bouteilles de 1 000 ml deau dhumidification strile chacune. Pour variantes de modle CBF avec humidification active 1 * 1 KIT
Fournisseur: Binder
Alimentation en eau - Kit compos de 6 bouteilles de 1 000 ml deau dhumidification strile chacune. Pour variantes de modle CBF avec humidification active 1 * 1 KIT
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Alimentation en eau - Kit composé de 6 bouteilles de 1 000 ml d’eau d’humidification stérile chacune. Pour variantes de modèle CBF avec humidification active 1 * 1 KIT BIND8009-1192 1 * 1 KIT
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou