Chambre interne renforce pour tuve FED 400. Inclus 5 racks renforcs, caharge maxi. Par rack 60 kg, charge maxi. Totale 250 kg. 1 * 1 Pce
Fournisseur: Binder
Chambre interne renforce pour tuve FED 400. Inclus 5 racks renforcs, caharge maxi. Par rack 60 kg, charge maxi. Totale 250 kg. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Chambre interne renforcée pour étuve FED 400. Inclus 5 racks renforcés, caharge maxi. Par rack 60 kg, charge maxi. Totale 250 kg. 1 * 1 Pce BIND8012-0339 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou