Sonde de temprature Pt100 - Sonde Pt100 flexible supplmentaire dans lenceinte intrieure pour afficher la temprature sur lcran de lappareil.(Pas en association avec loption Rgulation de la temprature de lobjet), pour les sries M/E3 1 * 1 Pce
Fournisseur: Binder
Sonde de temprature Pt100 - Sonde Pt100 flexible supplmentaire dans lenceinte intrieure pour afficher la temprature sur lcran de lappareil.(Pas en association avec loption Rgulation de la temprature de lobjet), pour les sries M/E3 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Sonde de température Pt 100 - Sonde Pt 100 flexible supplémentaire dans l’enceinte intérieure pour afficher la température sur l’écran de l’appareil. (Pas en association avec l’option Régulation de la température de l’objet), pour les séries M/E3 1 * 1 Pce BIND8012-2330 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou