Chambres de croissance végétale, série KBWF
Fournisseur: Binder
9020-0336
BIND9020-0336EA 0 EUR InStock
BIND9020-0336
Chambres de croissance végétale, série KBWF
Chambres d'essai Chambres de croissance végétale
Les chambres de croissance pour plantes de la série KBWF sont des unités de précision destinées à la culture des plantes dans les conditions d'utilisation les plus récentes et avec des conditions climatiques optimales. Elles offrent une simulation parfaite des milieux de croissance les plus divers, l'interaction parfaite entre le froid et le chaud, l'humidité et la lumière. La conception comprend des cassettes lumineuses à position variable avec cinq tubes luminescents pour un éclairage naturel. Unités d'autotest pour une analyse complète de l'état.
  • Plage d'humidité : sans lumière : 10 à 80% HR, avec lumière : 10 à 75% HR
  • Réfrigérant écologique R 134a
  • Peut fonctionner avec de l'eau du robinet avec le système de purification d'eau flexible BINDER PURE AQUA SERVICE (en option) ou de l'eau déminéralisée, désionisée, distillée ou ultra pure
  • Système d'humidification et de déshumidification à régulation électronique équipé d'un capteur d'humidité capacitif
  • Contrôleur d'écran tactile intuitif avec programmation en temps réel et segments de temps
  • Affichage via l'écran LCD couleur
  • Interface Ethernet pour logiciel de communication standard APT-COM™
La technologie de chambre de préchauffage APT.line™ contrôlée électroniquement assure un contrôle précis et constant dans toutes les conditions climatiques. Les modèles disposent d'une vitesse de ventilation réglable, d'une porte en verre interne et d'un port d'accès avec obturateur en silicone de Ø 30 mm sur le côté gauche. Les diverses capacités de programmation permettent de reproduire à la perfection tous les paramètres pour des conditions naturelles, telles que la température, l'humidité et la lumière. Ces unités sont équipées d'un dispositif de sécurité à température réglable indépendant de classe 3.1, avec une alarme visuelle et sonore, qui protège les échantillons et l'incubateur ainsi que d'un contrôleur doté d'un écran couleur et équipé de 25 programmes enregistrables de 100 sections chacun, pour un maximum de 500 segments de programme. Enregistreur graphique électronique intégré, différentes possibilités d'affichage graphique des paramètres du processus, horloge en temps réel.
Les valeurs mesurées via l'enregistreur de données interne peuvent être lues en format ouvert via USB. Tous les modèles sont équipés d'une porte interne étanche fabriquée en verre de sécurité ESG, la porte est chauffée contre la condensation. La corrosion du verre est évitée grâce au revêtement TIMELESS spécial. Les unités possèdent 4 roulettes chacune, 2 avec frein.
Information de livraison: fournies avec 2 clayettes en acier inoxydable et un certificat de test Binder. Possibilité de calibrage et de validation, veuillez nous contacter.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité