Human skeleton replica
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1000025
BINH1000025EA 0 EUR InStock
BINH1000025
Human skeleton replica
Modèles Modèles de biologie humaine
The replica of the human dis-articulated skeleton includes one hand and foot on wire, and one hand and foot loosely articulated.
  • Skull's calvarium sectioned for a closeup view, and the jaw is hinged
  • Sternum's intracostal cartilage is attached
  • Every other bone is life-sized and separated
This disarticulated skeleton is great for any study of the anatomy of the human skeleton.
Information de livraison: Supplied in a sturdy partitioned cardboard storage box.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité