Transparent classic human skull model
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1000051
BINH1000051EA 0 EUR InStock
BINH1000051
Transparent classic human skull model
Modèles Modèles de biologie humaine
Use this unique transparent replica of the human skull to study internal structures that otherwise are visible only through x-ray images.
  • High-quality original casts
  • Skull is handmade of hard, unbreakable plastic
  • Highly accurate representation of the fissures, foramina, processes, sutures etc.
  • Can be disassembled into Skull Cap, Base of Skull and Mandible
  • As an option, you can insert a five-part brain (C 18) into the skull
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité