Stand for spinal columns and skeletons, 3 part
Fournisseur: 3B Scientific
1000132
BINH1000132EA 0 EUR InStock
BINH1000132
Stand for spinal columns and skeletons, 3 part
Modellen Menselijke biologie modellen
New, worldwide unique spine and skeleton stand. This stand works great for spines and hanging skeleton models.
  • Can be placed on the floor
  • Or mounted on a wall
  • Made of nickel-plated steel
Stand measures 86,36 cm tall on a 24,13 cm square base
Weight: 0,75 kg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité