Mini knee joint with cross section
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1000170
BINH1000170EA 37.8 EUR InStock
BINH1000170
Mini knee joint with cross section
Modèles Modèles de biologie humaine
The mini knee joint has been reduced to a half of the natural size of a human knee but has kept all of the functionality of the larger knee joint models. In addition to the external anatomical structures of the knee, the medical or teaching professional now has the possibility to explain what is happening from 'within' the knee joint.
  • Mounted on the base
Dimensions: 10×14×24 cm
Weight: 0,35 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité