Mini-Torso, without head, 9-part
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1000194
BINH1000194EA 0 EUR InStock
BINH1000194
Mini-Torso, without head, 9-part
Modèles Modèles de biologie humaine
This human mini torso is approximately half life-size, supplied with the 3B Torso Guide. Even small hands can quickly disassemble and assemble this torso. This torso includes the following parts and organs:
  • Two lungs
  • Two-part heart
  • Stomach
  • Liver with gall bladder
  • Two-part intestinal tract
Dimensions: 42×24×18 cm
Weight: 1,59 kg
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité