Electrochemistry kit
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1002711
BINH1002711EA 0 EUR InStock
BINH1002711
Electrochemistry kit
Matériel éducatif Matériel éducatif de chimie Electrochemistry Learning Activities
Equipment set inclusive of digital multimeter for measuring electrochemical potentials of various metals in experiments.
Information de livraison: Kit supplied with a digital multimeter with 2 cables with crocodile clamps, 1× flat trough, 1× copper plate, 1× zinc plate, 1× iron plate, 2× nickel plate, 1× aluminium plate, 2× electrolyte-carbon plates.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité