Vane wheel for heat/air flow
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1003101
BINH1003101EA 0 EUR InStock
BINH1003101
Vane wheel for heat/air flow
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités de thermodynamique
Vane wheel device is used for demonstrating air and heat flows generated by a burning candle, water vapour or other heat sources. Made of Aluminium and mountable on a long needle.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité