Functional larynx model
Fournisseur: 3B Scientific
1013870
BINH1013870EA 0 EUR InStock
BINH1013870
Functional larynx model
Modellen Menselijke biologie modellen
The epiglottis, vocal cords and arytenoid cartilage are movable in the functional larynx. Additionally the following structures of the human larynx are represented:
  • Hyoid bone
  • Cricoid cartilage
  • Thyroid cartilage
  • Thyroid
  • Parathyroid glands
This anatomically correct human larynx is a great addition to any doctors office or classroom.
Information de livraison: On a stand.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité