Tube holder S
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
1014525
BINH1014525EA 453 EUR InStock
BINH1014525
Tube holder S
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités d'électricité/de magnétisme
Tube holder to support all S series electron tubes for easy and safe operation. The five pin sockets for the tube are concealed inside the tube holder. A cathode protection switch is integrated into the tube holder, to protect the heated cathode from excessive voltage. The base plate has a slot for attaching the Helmholtz pair of coils S.
  • Terminals : 4 mm safety sockets
  • Dimensions: approx. 130×190×250 mm³
  • Weight: approx. 570 g
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité