Digital counter
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
8533341-230
BINH8533341-230EA 0 EUR InStock
BINH8533341-230
Digital counter
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités de mécanique
Digital counter/timer for measuring duration of motion, transition times, periods, pendulum periods, frequencies, as well as for counting events or Geiger tube pulses. Includes a speaker that can be turned on and off and power supplies for direct connection to photo gate or a Geiger-Müller counter.
  • A fixed counting period ( for events) can be programmed in a range from 0,1 ms to 99999 s
  • Counter events (e.g. start or stop) can either be triggered by a signal to the input sockets or manually via switches
  • Frequency range: 1 to 100 kHz, where voltage >1,5 V
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité