Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trolley track with two trolleys

Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
U35000
BINHU35000EA 0 EUR InStock
BINHU35000
Trolley track with two trolleys
Matériel éducatif Matériel éducatif de physique Activités de mécanique
Track with two trolleys and other accessories for investigating linear motion. The trolleys move with minimum friction on wheels with high-quality ball-bearings. They are fitted with magnets at their front ends for experiments involving both elastic and inelastic collisions.

  • Regular movements and movements with uniform acceleration
  • Newton’s laws of motion
  • Conservation of energy
  • Elastic and inelastic collisions

It can be used in combination with a photo gate for recording the motion of a trolley.
Applications include:

Information de livraison: Set includes track (1.8 m) with distance scale, two-point support, single point support with end stop, 1 × trolley (500 g), 1 × trolley with interchangeable buffer pad, additional weight (500 g), 2 × holder for light barrier, pulley and holder, clamp for stand rods, set of contact-breakers and a set of magnets.

Commander maintenant
 

COMMANDE

ACCESSOIRES

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité