Hand dynamometer, Smedley spring-type, Baseline®
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
W54654
BINHW54654EA 120 EUR InStock
BINHW54654
Hand dynamometer, Smedley spring-type, Baseline®
Dynamomètres
Digital, lightweight Smedley spring dynamometer offers accurate grip strength readout.
  • 5-preset grip sizes
  • Captures and displays maximum grip force in both kilogrammes and pounds
  • Unit assesses results according to age and gender
  • Unit saves/stores results for fast retrieval with up to 19 users
  • The adjustable handle comfortably accommodates any hand size.
Information de livraison: Supplied with protective carrying case.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité