Papier Filtre crep, N603/N, 240 mm, Industries sucrires, Rond 1 * 100 Pce
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
Papier Filtre crep, N603/N, 240 mm, Industries sucrires, Rond 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Papier Filtre crepé, N°603/N, 240 mm, Industries sucrières, Rond 1 * 100 Pce BINZ123599 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou