Papier buvard, N320, 110x180 mm, blanc, coton, 702 g/m, paisseur 2,47 mm 1 * 50 Pce
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
Papier buvard, N320, 110x180 mm, blanc, coton, 702 g/m, paisseur 2,47 mm 1 * 50 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Papier buvard, N°320, 110x180 mm, blanc, coton, 702 g/m², épaisseur 2,47 mm 1 * 50 Pce BINZ2.530.110180 1 * 50 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou