Filtres Rond en microfibres de verre Grade MG 169, 50 mm 1 * 100 Pce
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
Filtres Rond en microfibres de verre Grade MG 169, 50 mm 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Filtres Rond en microfibres de verre Grade MG 169, 50 mm 1 * 100 Pce BINZ410265 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou