Syringe filters, nylon
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
6012N13002
BINZ6012N13002EA 101 EUR InStock
BINZ6012N13002
Syringe filters, nylon
Filtres Filtres-seringue
This syringe filter with hydrophilic polyamide membrane is used for sterilisation and clarification of biological fluids, buffer solutions and tissue culture medias. Also suitable for filtration of aqueous and organic solutions in HPLC.
  • Good mechanical strength and strong absorption
  • Resistance against most of organic solvents and most of alkaline liquids
  • Chemical compatibility: pH ranges from 3 to 14
  • Filtration and clarification of solvents
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité