Sample Collection Cards, LeafSaver
Fournisseur: Ahlstrom-Munksjö
8.01119.0001BN
BINZ8.01119.0001BNEA 601 EUR InStock
BINZ8.01119.0001BN
Sample Collection Cards, LeafSaver
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons biologiques
This LeafSaver is ideal for simple collection, transportation and ambient-temperature storage of plants, fungi, insects and parasites.
  • DNA-free card for higher accuracy of the results
  • High quality STR profiling and NGS studies
  • Direct-mutiplex PCR and quantitative PCR
  • User-friendly design to facilitate collection, avoid cross-contamination and to protect the biological samples
  • Long-term storage and transportation of samples at ambient temperature.
This card is designed to capture diverse small Eukaryotic organisms, including plants, fungi, insects andMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité