Avantor® ACE®, Guard Cartridge Holders
Fournisseur: Avantor
H0002EA 439 EUR InStock
H0002 H0001 H0009 H0011 BIO-GRD-0001
Avantor® ACE®, Guard Cartridge Holders
Supports de colonne de garde
Stainless steel, Avantor® ACE® guard cartridge holders are used for connecting guard cartridges to the LC column which then provides column protection and can extend the lifetime of your column. Holders are required for all Avantor® ACE® guard cartridges. Stand-alone holders require the use of a suitable connector often known as a column coupler.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité