Anti-CCL13 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB107365-100
BIRBORB107365-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB107365-100
Anti-CCL13 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCL13 (chemokine (C-C motif) ligand 13)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité