Anti-SYCE1L Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Fournisseur: Biorbyt
ORB113770-100
BIRBORB113770-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB113770-100
Anti-SYCE1L Rabbit Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYCE1L (synaptonemal complex central element protein 1-like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité