Anti-OXTR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Biorbyt
ORB123325-100
BIRBORB123325-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB123325-100
Anti-OXTR Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OXTR (oxytocin receptor)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité