Anti-GPR55 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Fournisseur: Biorbyt
ORB124650-100
BIRBORB124650-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB124650-100
Anti-GPR55 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPR55 (G protein-coupled receptor 55)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité