Anti-COL10 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy3®)
Fournisseur: Biorbyt
ORB129079-100
BIRBORB129079-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB129079-100
Anti-COL10 Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy3®)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COL10 (collagen, type X)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité