Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INHBA Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)

Fournisseur: Biorbyt
ORB130959-100
BIRBORB130959-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB130959-100
Anti-INHBA Rabbit Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INHBA (inhibin, beta A)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité