Anti-KLH Mouse Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Fournisseur: Biorbyt
ORB130980-100
BIRBORB130980-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB130980-100
Anti-KLH Mouse Polyclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)/Cy7®)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: PE (Phycoerythrin)/Cy7®
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité