Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody (RBITC)

Fournisseur: Biorbyt
ORB131517-100
BIRBORB131517-100EA 0 EUR InStock
BIRBORB131517-100
Anti-MMP9 Rabbit Polyclonal Antibody (RBITC)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MMP9 (matrix metallopeptidase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: RBITC
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité