Human prolactin ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB138057-96
BIRBORB138057-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB138057-96
Human prolactin ELISA kit
Tests Tests ELISA
Human Prolactin ELISA Kit for the quantitative detection of human Prolactin in cell culture supernates, serum and plasma (heparin, citrate).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité