Human CD200 ELISA kit
Fournisseur: Biorbyt
ORB138094-96
BIRBORB138094-96EA 0 EUR InStock
BIRBORB138094-96
Human CD200 ELISA kit
Tests Tests ELISA
Human CD200 ELISA kit is used for quantitative detection of human CD200 in cell culture supernates, serum and plasma (heparin, EDTA).
The protein encoded by this gene is a type-1 membrane glycoprotein, which contains two immunoglobulin domains, and thus belongs to the immunoglobulin superfamily.
CD200-CD200R signaling plays a central role in macrophage fusion and osteoclast formation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité