Anti-BHLHB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB155838-200
BIRBORB155838-200EA 0 EUR InStock
BIRBORB155838-200
Anti-BHLHB5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BHLHB5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité