Anti-Glyoxalate Reductase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Biorbyt
ORB20804-1
BIRBORB20804-1EA 0 EUR InStock
BIRBORB20804-1
Anti-Glyoxalate Reductase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Glyoxalate Reductase
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Plant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité